Learn More
Ohaus™ Poids de calibrage en acier inox : OIML E2, NVLAP
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Poids:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les poids de masses allant de 1 gramme à 20 kilogrammes sont fabriqués en acier inox avec alliage Troemner 8, qui présente une densité contrôlée de près (8,03 g/cm3), des propriétés magnétiques extrêmement faibles, une bonne stabilité et une résistance à la corrosion
- Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière
- Le certificat d’étalonnage NVLAP est certifié ISO 17025 et reconnu par l’ILAC
- La surface des poids égale ou dépasse les tolérances OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie qui permet de voir facilement les rayures et les matières étrangères sur le poids, pour une meilleure stabilité et longévité
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat accrédité NVLAP |
| Matériau | Acier inoxydable (304) |
| Poids (métrique) | 0,030 kg |
| Poids | 50 mg |
| Tolérance | 0,012 mg |
| Comprend | Boîtier de protection |