Learn More
Ohaus™ Poids de calibrage en acier inox : OIML F1
Code produit. 16622412 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Poids:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16622412
Marque: Ohaus™ 80780313
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ajustés pour répondre aux tolérances OIML F1 ou les dépasser.
  • Les poids de masses allant de 1 gramme à 1 kilogramme sont fabriqués en acier inox avec alliage Troemner 8, qui présente une densité contrôlée de près (8,03 g/cm3), des propriétés magnétiques extrêmement faibles, une bonne stabilité et une résistance à la corrosion
  • Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière, afin de protéger votre investissement
  • La surface des poids égale ou dépasse les tolérances OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie qui permet de voir facilement les rayures et les matières étrangères sur le poids, pour une meilleure stabilité et longévité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Aucun certificat
Matériau Acier inoxydable (304)
Poids (métrique) 0,020 kg
Poids 100 mg
Tolérance 0,050 mg
Comprend Boîtier de protection