Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Chem-Tech Container - Acid Proof With Lid
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 l
30 l
40 l
50 l
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
- Highest quality in stainless steel.
- Acid proof 316L/1.4404.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Pail |
| Capacité (métrique) | 15 l |
| Couleur | Silver |
| Matériau | Stainless Steel (316L) |