Learn More
RUBIS Brucelles de manipulation de plaquettes, Sécurité ESD
Code produit. p-8000716
Encompass_Preferred
Click to view available options
Largeur (métrique) de la pointe:
13 mm
27 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11703276
Marque: RUBIS 43LB4PEEK
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Brucelles pour la manipulation de wafers - Acier inoxydable antimagnétique/antiacide, Poignée dentelée
  • Brucelles pour la manipulation de plaquettes
  • Pinces de haute précision
  • 100 % fabriqué en Suisse
  • Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
  • Embouts en plastique PEEK
  • Sûr ESD
  • Alignement parfait
  • Industrie des semi-conducteurs
  • Très fiable
Spécification
Type de pointe Pointe en Peek
Conception Top Lip, Stepped Bottom Paddle, 4 in. Handling
Longueur (impériale) 5.31 in.
Matériau Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
Longueur (métrique) 135 mm
Type de produit Brucelles de manipulation de plaquettes
Quantité (nbre par cas) 1 par unité
Largeur (métrique) de la pointe 13 mm
Type Pince Wafer
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.