Description
- Compatible avec les boîtes standard avec séparateurs cellulaires 9 x 9 et 10 x 10
- Encombrement max. de 134 x 134 mm
- Rack pour boîtes de 50 mm de hauteur
Spécification
Spécification
| Séparateurs cellulaires | Oui |
| Capacité | 13 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Positions | 13 |
| À utiliser avec (application) | Sécuriser les cryoboîtes |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateur cryogénique |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions | For Box Height: 50 mm |
| Profondeur (métrique) | 140 mm |
| Afficher plus |