Learn More
Nickel Electro™ Clip pour flacon en acier inoxydable
Code produit. 11746577 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
Flacon Fernbach de 2,8 l
Flacon conique de 100 ml
Flacon conique de 1 L
Flacon conique de 250 ml
Flacon conique de 25 ml
Flacon conique de 2 L
Flacon conique de 500 ml
Flacon conique de 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité unitSize
11746577 Flacon conique de 50 ml 1 pièce
11479629 Flacon conique de 1 L 1 pièce
11776577 Flacon conique de 2 L 1 pièce
11736577 Flacon conique de 25 ml 1 pièce
11766577 Flacon conique de 250 ml 1 pièce
11469629 Flacon conique de 500 ml 1 pièce
11756577 Flacon conique de 100 ml 1 pièce
12778968 Flacon Fernbach de 2,8 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit. 11746577 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur FC0050
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une disposition de clips personnalisée, les clips sont fournis avec toutes les fixations nécessaires pour leur permettre d’être fixés au plateau perforé. Le clip pour flacon en acier inoxydable Nickel Electro™ est adapté aux flacons et peut être autoclavé.
  • Conception élastique hautement flexible permettant à la verrerie de glisser facilement dans le clip et de rester maintenue pendant le mélange
  • Pas de bords tranchants pour couper ou marquer la verrerie
  • Autoclavable
  • Base en plastique
  • Clips pour flacon faciles à assembler et à retirer du plateau perforé
Spécification
Capacité Flacon conique de 50 ml
Type de produit Clip pour flacon
Matériau Acier inoxydable