Description
- Conception élastique hautement flexible permettant à la verrerie de glisser facilement dans le clip et de rester maintenue pendant le mélange
- Pas de bords tranchants pour couper ou marquer la verrerie
- Autoclavable
- Base en plastique
- Clips pour flacon faciles à assembler et à retirer du plateau perforé
Spécification
Spécification
| Capacité | Flacon conique de 100 ml |
| Type de produit | Clip pour flacon |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Comprend | Disque de mélange perforé |