Learn More
Linker Industrietechnik™ Bac collecteur en acier inox
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
100mm
150mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Each |
| Type | Bac collecteur |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Pour des tamis humides de diamètre 100 x hauteur interne 35 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 100mm |