Learn More
RETSCH Bols de broyage comfort en acier inox
Code produit. 10052752 Tous les produits Retsch Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 mL
25 ml
80 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
10052752 12 mL 1 pièce
10515173 25 ml 1 pièce
11934372 80 mL 1 pièce
3 options
Code produit. 10052752
Marque: RETSCH 01.462.0239
Il en reste null
Spécification
Type de produit Cuve de broyage Comfort
Capacité (métrique) 12 mL
À utiliser avec (équipement) Pour PM 100, PM 400
Matériau Acier inoxydable