Learn More
RETSCH Bols de broyage comfort en acier inox
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 mL
25 ml
80 mL
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cuve de broyage Comfort |
| Capacité (métrique) | 12 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Pour PM 100, PM 400 |
| Matériau | Acier inoxydable |