Learn More
Tenak™ Rack en acier confort pour congélateurs cryogéniques
Code produit. 15240824 Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
140 x 140 x 536mm
140 x 140 x 610mm
140 x 140 x 635mm
140 x 140 x 775mm
140 x 140 x 832mm
688 x 159 x 268mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15240824
Marque: Tenak™ TE24514
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dotés de verrous à ressort montés sur chaque étagère pour sécuriser les cryoboîtes. Le rack en acier confort Tenak™ pour congélateurs cryogéniques peut être utilisé avec la plupart des cryoboîtes de hauteur standard en carton, en PP et en PC.
  • Plusieurs hauteurs disponibles
  • Peut être utilisé avec tous les modèles de congélateur
  • Vendus sans cryoboîtes
  • En acier inox
Spécification
Séparateurs cellulaires Oui
Comprend Ressort de blocage
Type de produit Rack de confort
Capacité Boîtes
Matériau Acier inoxydable
Positions 11
À utiliser avec (équipement) Congélateur-coffre
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l) 140 x 610mm
Dimensions (L x l x H) 140 x 140 x 610mm
Largeur (métrique) 140 mm
Hauteur (métrique) 610 mm
Profondeur (métrique) 140 mm