Learn More
Tenak™ Rack confort en acier inox pour congélateurs verticaux
Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Accepte 4 boîtes x 3/12
Boîtes (3 x 3/9)
Boîtes 2 x 5/10
Boîtes 3 x 3/9
Boîtes 3 x 4/12
Boîtes 4 x 4/16
Boîtes 5 x 3/15
Boîtes 5 x 4/20
Boîtes 5 x 5/25
Peut accueillir 7 x 4 = 28 boîtes
Plaques de microtitration 3 x 5/15
Plaques de microtitration 3 x 6/18
Plaques de microtitration 4 x 5/20
Plaques de microtitration 5 x 5/25
Hauteur (métrique):
200 mm
214 mm
228 mm
246 mm
261 mm
266 mm
285 mm
332 mm
398 mm
Unit Size:
1 pièce
Descrizione
- Six hauteurs de boîte différentes
- Pour tous les modèles de congélateurs
- Acier inox
- Boîtes cryogéniques vendues séparément
Specifica
Specifica
| Séparateurs cellulaires | Oui |
| Type de produit | Rack, confort |
| Array | 5 x 3 |
| Capacité | Boîtes 5 x 3/15 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Positions | 15 |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical |
| Nbre de racks | 15 |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Quantité | 1/boîte |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto