Learn More
Nickel Electro™ Couvercle à anneaux concentriques en acier inoxydable
Code produit. 11429549 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bains sans agitation 4 L
Pour bains sans agitation 9, 22 et 28 L
Pour bains sans agitations de 14 L
Pour bains sans agitations de 8 L
Capacité:
4 x 83 mm
6 x 83 mm
2 x 105 mm
4 x 105 mm
6 x 105 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11429549
Marque: Nickel Electro™ SLR18
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
dimForUseWithEquipment,NoofPositions
Requires
Description,Material,WarrantySpec
Utilisez un couvercle pour minimiser l’évaporation et maintenir la stabilité de la température du bain-marie lorsque de grands récipients sont chauffés à des températures élevées. Le couvercle à anneaux concentriques en acier inoxydable Nickel Electro™ présente des diamètres de trou variables et est fabriqué en acier inoxydable durable.
  • Permet de placer une variété de béchers ou de flacons Erlenmeyer directement sur l’étagère dans le bain-marie
  • Évaporation minimisée
  • Stabilité thermique améliorée
Couvercle annelé, grands récipients, bain-marie
Spécification
Description Couvercle plat à anneaux concentriques
À utiliser avec (équipement) Pour bains sans agitations de 8 L
Capacité 4 x 83 mm
Matériau Acier inoxydable
Garantie 3 ans