Learn More
Nickel Electro™ Couvercle à anneaux concentriques en acier inoxydable
Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bains sans agitation 4 L
Pour bains sans agitation 9, 22 et 28 L
Pour bains sans agitations de 14 L
Pour bains sans agitations de 8 L
Capacité:
4 x 83 mm
6 x 83 mm
2 x 105 mm
4 x 105 mm
6 x 105 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
dimForUseWithEquipment,NoofPositions
Requires
Description,Material,WarrantySpec
- Permet de placer une variété de béchers ou de flacons Erlenmeyer directement sur l’étagère dans le bain-marie
- Évaporation minimisée
- Stabilité thermique améliorée
Couvercle annelé, grands récipients, bain-marie
Spécification
Spécification
| Description | Couvercle plat à anneaux concentriques |
| À utiliser avec (équipement) | Pour bains sans agitations de 14 L |
| Capacité | 4 x 105 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Garantie | 3 ans |