Learn More
Amsta Rostfritt Récipients en acier inox
Code produit. 11751786
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
2 L
3 L
5 L
6 L
10 L
50 L
Comprend:
3 pinces, sans couvercle
Avec couvercle
Sans couvercle
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11751786
Marque: Amsta Rostfritt 5060311
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec poignée ronde en finition très polie.
Récipient à anse acier inox 304 L
• Capacité 1 à 10L
• Finition satinée à surface parfaitement lisse
• Anse de transport escamotable
• Version avec pinces de fermeture couvercle
• Fût + couvercle
• Inclus avec couvercle acier inox bombé.
Spécification
Type de produit Récipients avec couvercle
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l) 100 x 140 mm
Comprend Avec couvercle
Volume (métrique) 1 L