Learn More
Fisherbrand™ Couvercles pour nettoyeurs à ultrasons Fisherbrand™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Nettoyeur à ultrasons, 0,8 L
Nettoyeur à ultrasons, 1,75 L
Nettoyeur à ultrasons, 18 L
Nettoyeur à ultrasons, 2,75 et 4,25 L
Nettoyeur à ultrasons, 28 L
Nettoyeur à ultrasons, 45 L
Nettoyeur à ultrasons, 5,75 L
Nettoyeur à ultrasons, 6,9 et 9,4 L
Nettoyeur à ultrasons, 9,5 et 12,75 L
Nettoyeur à ultrasons, 90 L
Type:
Couvercle
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type | Couvercle |
| À utiliser avec (équipement) | Nettoyeur à ultrasons, 45 L |
| Matériau | Acier inoxydable |