Learn More
Fisherbrand™ Pinces de creuset en acier inox
Code produit. p-8014004 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
305 mm
381 mm
508 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11835151
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec une charnière aplatie.
  • Modèle inclinable
  • Les mâchoires ont des bords dentelés
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Description Modèle inclinable
Quantité 1 de chaque
Type de pointe Pliée
Longueur (métrique) 200 mm
Matériau Acier inoxydable
Type Pinces de creuset