missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Stainless Steel, Custom 450, S45000, ARMI∣MBH
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
1 Ea.
Förpackningsstorlek:
1 pièce
Beskrivning
Stainless Steel, Custom 450, S45000, Ø38x19mm
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | Boron/Titanium/Oxygen/Zirconium/Arsenic/Aluminium/Tin/Nitrogen/Phosphorus/Tungsten/Cobalt/Carbon/Vanadium/Silicon/Niobium/Molybdenum/Manganese/Copper/Nickel/Chromium/Magnesium/Cerium/Selenium/Calcium/Antimony/Lead/Tantalum/Zinc |
| CAS | 7439-89-6 |
| Quantité | 1 Ea. |
| Forme | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Boron 0.0006 %/Titanium 0.002 %/Oxygen 0.003 %/Zirconium 0.003 %/Arsenic 0.0044 %/Aluminium 0.005 %/Tin 0.009 %/Nitrogen 0.0148 %/Phosphorus 0.019 %/Tungsten 0.02 %/Cobalt 0.024 %/Carbon 0.032 %/Vanadium 0.041 %/Silicon 0.26 %/Niobium 0.63 %/Molybdenum 0.722 %/Manganese 0.76 %/Copper 1.54 %/Nickel 6.35 %/Chromium 14.39 %/Magnesium (<0.005) %/Cerium (<0.01) %/Selenium (0.0003) %/Calcium (0.0004) %/Antimony (0.003) %/Lead (0.003) %/Tantalum (0.004) %/Zinc (0.01) % |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering