Learn More
RUBIS Brucelles coupantes
Click to view available options
Type de pointe:
Lames inclinées
Lames parallèles
Largeur (métrique):
7,5 mm
11,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pinces coupantes
- 100 % fabriqué en Suisse
- Acier au carbone
- Alignement parfait
- Très fiable
- Coupe de la pointe
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Lames inclinées |
| Conception | Slant Head |
| Longueur (impériale) | 4.32 in. |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 111 mm |
| Type de produit | Cutting Tweezers |
| Quantité (nbre par cas) | Each |
| Dimensions (L x l) | 111 x 11.5 mm |
| Largeur (métrique) | 11,5 mm |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.