Learn More
RUBIS Brucelles coupantes
Code produit. p-8008443
Encompass_Preferred
Click to view available options
Type de pointe:
Lames inclinées
Lames parallèles
Largeur (métrique):
7,5 mm
11,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11749165
Marque: RUBIS 15A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Brucelles coupantes - Acier au carbone
  • Pinces coupantes
  • 100 % fabriqué en Suisse
  • Acier au carbone
  • Alignement parfait
  • Très fiable
  • Coupe de la pointe
Spécification
Type de pointe Lames inclinées
Conception Slant Head
Longueur (impériale) 4.32 in.
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 111 mm
Type de produit Cutting Tweezers
Quantité (nbre par cas) Each
Dimensions (L x l) 111 x 11.5 mm
Largeur (métrique) 11,5 mm
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.