Learn More
Fisherbrand™ Kit de poids d’étalonnage cylindriques en acier inox, classe F2 avec certificat
Code produit. 15535119 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g à 1 kg
1 à 100 g
1 g à 5 kg
Unit Size:
1 unité
Product Code. 15535119
Only null left
Add to basket
Add to basket
À utiliser avec des instruments de pesée de haute précision de classe II. Les poids d’étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe F2 sont également destinés à être utilisés lors de transactions commerciales importantes, telles que celles impliquant des métaux précieux et des pierres précieuses.
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe F2
  • Poids destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe M1 et éventuellement de classe M2
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Specifications
Classification F2
Poids (métrique) 1 à 100 g
Poids 1 g à 100 g