Learn More
Fisherbrand™ Kit de poids d’étalonnage cylindriques en acier inox, classe M1
Code produit. p-7083567 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g à 1 kg
1 à 100 g
Conditionnement:
1 unité
Code produit. 15545119
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids d’étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M2.
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe M1
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Classification M1
Poids (métrique) 1 à 100 g
Poids 1 g à 100 g
Forme Cylindrique