Learn More
Fisherbrand™ Pelles de pesée à fond rond en acier inox
Code produit. 11533452 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
70 mm
90 mm
105 mm
120 mm
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 11533452
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez des résultats optimaux pour la pesée et la manipulation d’échantillons et d’autres matériaux de laboratoire avec des pelles à fond rond. Parfaites pour peser n’importe quel type de matériau, de liquides aux gemmes et autres matériaux, les pelles de pesée à fond rond en acier inox Fisherbrand™ sont un accessoire idéal à avoir si vous possédez une nacelle de pesée.
  • Particulièrement adapté à l’échantillonnage pharmaceutique et environnemental
  • Idéal pour la pesée et la manipulation d’échantillons
  • Idéal pour peser des ingrédients malpropres, des objets minuscules et des portions
  • Excellent accessoire à avoir si vous possédez une nacelle de pesée
  • Parfait pour peser n’importe quel type de matériau, des liquides aux gemmes et autres matériaux
Spécification
Forme Cylindrique
Type de produit Pelle
Largeur (métrique) 30 mm
Dimensions (L x l) 105 x 30 mm
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 105 mm