Learn More
Fisherbrand™ Pelles de pesée à fond rond en acier inox
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
70 mm
90 mm
105 mm
120 mm
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Particulièrement adapté à l’échantillonnage pharmaceutique et environnemental
- Idéal pour la pesée et la manipulation d’échantillons
- Idéal pour peser des ingrédients malpropres, des objets minuscules et des portions
- Excellent accessoire à avoir si vous possédez une nacelle de pesée
- Parfait pour peser n’importe quel type de matériau, des liquides aux gemmes et autres matériaux
Spécification
Spécification
| Forme | Cylindrique |
| Type de produit | Pelle |
| Largeur (métrique) | 30 mm |
| Dimensions (L x l) | 105 x 30 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 105 mm |