Learn More
Fisherbrand™ Louches cylindriques en acier inoxydable
Code produit. p-8013177 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
190 mm
260 mm
325 mm
340 mm
Conditionnement:
1 pièce
Capacité (métrique):
500 mL
1 000 ml
Code produit. 11553452
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez des résultats optimaux en pesant et manipulant des échantillons et d’autres équipements de laboratoire avec des pelles cylindriques. Parfaits pour la pesée de tout type de matériaux (liquides, gemmes ou autres), les pelles cylindriques en acier inox Fisherbrand™ sont des accessoires idéaux si vous disposez d’une balance.
  • En acier inox.
  • La forme cylindrique empêche les matériaux de se déverser
  • Comprend une poignée
Spécification
Forme Cylindrique
Type de produit Pelle
Dimensions (L x l) 190 x 50 mm
Comprend Avec poignée
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 190 mm