Learn More
Fisherbrand™ Pelles cylindriques en acier inoxydable
Obtenez des résultats optimaux pour la pesée et la manipulation d’échantillons et d’autres matériaux de laboratoire avec des pelles cylindriques. Parfaites pour peser n’importe quel type de matériau, de liquides aux gemmes et autres matériaux, les pelles cylindriques sans soudure en acier inoxydable Fisherbrand™ sont particulièrement adaptées aux applications pharmaceutiques.
112.00€ - 565.00€
Spécification
Type de produit | Pelle |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Autoclavable | Autoclavable |
Modèle | Cylindrique |
À utiliser avec (application) | Adapté pour des applications pharmaceutiques |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12971521
|
Fisherbrand™
|
150 mL |
112.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12981521
|
Fisherbrand™
|
500 mL |
147.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11508102
|
Fisherbrand™
|
4000 mL |
565.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11588092
|
Fisherbrand™
|
1 000 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Pelles cylindriques sans soudure en acier inoxydable
- Particulièrement adaptées aux applications pharmaceutiques
- Toutes les surfaces sont non réactives
- Permettent une absorption nulle répondant aux exigences BPF
- Les rayures dans la pelle empêchent toute contamination croisée
Spécification
Pelle | |
Autoclavable | |
Adapté pour des applications pharmaceutiques |
Acier inoxydable | |
Cylindrique |