Learn More
Agencinox™ Plateaux dentaires en acier inoxydable
Click to view available options
Largeur (métrique):
105 mm
145 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Plateau rectangulaire
- En acier inox
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 15 mm |
| Longueur (métrique) | 205 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type | Plateau dentaire |
| Largeur (métrique) | 105 mm |
| À utiliser avec (application) | Utilisé en dentisterie |
| Forme | Rectangulaires |