Learn More
asecos™ Bidon de dosage acier inoxydable
Code produit. 17846546 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2,5 l
5 l
10 l
20 l
Hauteur (métrique):
126,00 mm
210,00 mm
240 mm
280,00 mm
445,00 mm
495,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17846546
Marque: asecos™ 14758
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Distribution et dosage sûrs de liquides inflammables
  • avec robinet de dosage fin en acier inoxydable, y compris ventilation, joint PTFE, pare-flamme intégré (amovible) et anneau de protection en plastique
Spécification
Type de produit Dispensing Can
Capacité (impériale) 2.6 gal.
Capacité (métrique) 10 l
Couleur Gray
À utiliser avec (application) Safe storage and dosing
Matériau Acier inoxydable
Largeur (impériale) 9.45 in.
Largeur (métrique) 240.00 mm
Hauteur (impériale) 9.45 in.
Hauteur (métrique) 240 mm
Poids (impériale) 6.61 lb.
Poids (métrique) 3 kg