Learn More
asecos™ Récipient d'élimination des déchets acier inoxydable poli
Code produit. p-200003724 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
35 l
50 l
65 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17886546
Marque: asecos™ 40099
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Collecte sûre des chiff ons imbibés de solvants et autres déchets
  • couvercle à fermeture automatique avec amortisseur
  • ouverture par une pédale de grande taille avec surface antidérapante
  • grande poignée ergonomique à l'arrière du récipient pour faciliter le vidage du récipient
  • certifié FM
Spécification
Capacité (métrique) 20 l
Profondeur (impériale) 15.04 in.
Profondeur (métrique) 382.00 mm
Capacité (impériale) 5.3 gal.
Couleur Gray
Hauteur (métrique) 429.00 mm
Poids (impériale) 12.35 lb.
Poids (métrique) 5.6 kg
Largeur (métrique) 385.00 mm
Largeur (impériale) 15.16 in.
Hauteur (impériale) 16.89 in.
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Liquid Disposal Can