Learn More
Schneider Gerd™ Double micro-spatule en acier inoxydable
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
150 mm
210 mm
Largeur (métrique):
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les spatules sont idéales pour travailler avec les poudres, pour agiter et pour mélanger
- Parfaite pour travailler avec des quantités minuscules de produits chimiques
- Deux formes d’extrémité différentes, offre une polyvalence accrue
- Les outils en acier inox poli sont faciles à nettoyer et résistants à la corrosion
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Forme | Double |
| Type de produit | Micro-spatule à double extrémité |
| Largeur (métrique) | 3 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 150 mm |