Learn More
Agencinox™ Double spatule en acier inoxydable
Code produit. 11706715
Click to view available options
Longueur (métrique):
195 mm
230 mm
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 11706715
Marque: Agencinox™ 1869
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Transférez vos échantillons sans contamination, sans adhérence et avec la garantie d’une libération complète. Les spatules doubles en acier inox Agencinox™ sont chimiquement inertes et fabriquées avec des surfaces lisses et plates.
  • Spatule double en acier inox
  • Disponible avec lames et poignées de largeur et de longueur variables
  • Idéale pour la plupart des applications de laboratoire
Spécification
Quantité 5 Paquets
Certifications/Conformité CE, ISO
Type de produit Spatule à double extrémité
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 195 mm