Learn More
Agencinox™ Double spatule en acier inoxydable
Transférez vos échantillons sans contamination, sans adhérence et avec la garantie d’une libération complète. Les spatules doubles en acier inox Agencinox™ sont chimiquement inertes et fabriquées avec des surfaces lisses et plates.
64.34€ - 87.66€
Spécification
Quantité | 5 Paquets |
---|---|
Certifications/Conformité | CE, ISO |
Type de produit | Spatule à double extrémité |
Matériau | Acier inox |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11706715
|
Agencinox™
1869 |
195 mm |
64.34€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11747165
|
Agencinox™
1975 |
230 mm |
87.66€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Spatule double en acier inox
- Disponible avec lames et poignées de largeur et de longueur variables
- Idéale pour la plupart des applications de laboratoire
Spécification
5 Paquets | |
CE, ISO | |
Spatule à double extrémité | |
Acier inox |