Learn More
Tenak™ Racks à plateau double en acier inox pour congélateurs verticaux, largeur de 139 mm
Code produit. 12407010 Tous les produits TENAK Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
420 x 139 x 170mm
420 x 139 x 225mm
420 x 139 x 280mm
560 x 139 x 225 mm
560 x 139 x 280mm
560 x 139 x 325mm
560 x 139 x 385mm
680 x 139 x 170mm
680 x 139 x 225mm
680 x 139 x 325mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Dimensions (L x l x H) unitSize
12407010 560 x 139 x 280mm 1 pièce
12447010 680 x 139 x 225mm 1 pièce
12497000 560 x 139 x 225 mm 1 pièce
12417010 560 x 139 x 325mm 1 pièce
12427010 560 x 139 x 385mm 1 pièce
12437010 680 x 139 x 170mm 1 pièce
12457000 420 x 139 x 170mm 1 pièce
12467000 420 x 139 x 225mm 1 pièce
12467010 680 x 139 x 325mm 1 pièce
12477000 420 x 139 x 280mm 1 pièce
10 options
Code produit. 12407010
Marque: Tenak™ TE29328
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour les applications où les échantillons ne sont pas stockés dans des boîtes ou ont des tailles différentes. Les racks à plateau double Tenak™ pour congélateurs verticaux peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs.
  • Se compose d’un rack avec deux tiroirs, d’un couvercle et d’une poignée à l’avant
  • Disponible en deux largeurs différentes
  • En acier inox
Spécification
Bouchon inclus Oui
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Échantillons de tailles différentes
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 560 x 139 x 280mm
Profondeur (métrique) 560 mm
Comprend Couvercle
Type de produit Rack à plateau double
Hauteur (métrique) 280 mm
Largeur (métrique) 139 mm