Learn More
Tenak™ Racks à plateau double en acier inox pour congélateurs verticaux, largeur de 278 mm
Code produit. 12417020 Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
420 x 278 x 170mm
420 x 278 x 225mm
420 x 278 x 280mm
560 x 278 x 225mm
560 x 278 x 280mm
560 x 278 x 325mm
560 x 278 x 385mm
680 x 278 x 170mm
680 x 278 x 225mm
680 x 278 x 280mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12417020
Marque: Tenak™ TE29424
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour les applications où les échantillons ne sont pas stockés dans des boîtes ou ont des tailles différentes. Les racks à plateau double Tenak™ pour congélateurs verticaux peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs.
  • Se compose d’un rack avec deux tiroirs, d’un couvercle et d’une poignée à l’avant
  • Disponible en deux largeurs différentes
  • En acier inox
Spécification
Comprend Couvercle
Type de produit Rack à plateau double
Bouchon inclus Oui
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Échantillons de tailles différentes
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 560 x 278 x 225mm
Largeur (métrique) 278 mm
Hauteur (métrique) 225 mm
Profondeur (métrique) 560 mm