Learn More
Tenak™ Racks à plateau double en acier inox pour congélateurs verticaux, largeur de 278 mm
Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
420 x 278 x 170mm
420 x 278 x 225mm
420 x 278 x 280mm
560 x 278 x 225mm
560 x 278 x 280mm
560 x 278 x 325mm
560 x 278 x 385mm
680 x 278 x 170mm
680 x 278 x 225mm
680 x 278 x 280mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Se compose d’un rack avec deux tiroirs, d’un couvercle et d’une poignée à l’avant
- Disponible en deux largeurs différentes
- En acier inox
Spécification
Spécification
| Comprend | Couvercle |
| Type de produit | Rack à plateau double |
| Bouchon inclus | Oui |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Échantillons de tailles différentes |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions (L x l x H) | 680 x 278 x 225mm |
| Largeur (métrique) | 278 mm |
| Afficher plus |