Learn More
ratiolab™ Stainless Steel Drawer Rack
Click to view available options
Array:
2 x 4
4 x 6
Dimensions (L x l x H):
570 x 144 x 112 mm
570 x 144 x 336 mm
Étagères:
8
24
Conditionnement:
1 pièce
Description
- For all cryo boxes sized 130 x 130 mm, 133 x 133 mm, and 136 x 136 mm
- Cabinet slide-ins without pull-out stop
- Easy-to-clean polished surface
- Robust design
Spécification
Spécification
| Comprend | Drawer Racks |
| Type de produit | Freezer Rack |
| Array | 2 x 4 |
| Couleur | Gray |
| Matériau | Stainless Steel |
| Forme | Rectangular |
| Étagères | 8 |
| Empilables | Oui |
| À utiliser avec (équipement) | Cryo Boxes |
| Dimensions (L x l x H) | 570 x 144 x 112 mm |
| Afficher plus |