Learn More
Cole-Parmer™ Poids pour balance électronique en acier inox
Code produit. 15362294 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Poids:
100 g
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15362294
Marque: Cole-Parmer™ 1195620
Il en reste null
Spécification
Type de produit Poids pour balance électronique
Certifications/Conformité NIST / NVLAP
Matériau Acier inoxydable
Matériau du coffret PC
Poids 100 g
À utiliser avec (application) Pour l’étalonnage des balances électroniques et des applications de pesée de routine
Quantité 1/boîte
Quantité d’emballage 1/boîte