Learn More
BD Aiguilles en acier inox Microlance™
Code produit. 10201211
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
16 G
18 G
19 G
Calibre 19
20 G
21 G
22 g
23 G
25 g
26 G
Calibre 26
27 G
30 G
Longueur (impériale) de l’aiguille:
0,375 po
0,5 in
0,625 in
1,0 in
1,25 in
1,5 in
2,0 in
Diamètre (métrique) externe:
0.29 mm
0,4 mm
0,45 mm
0.45 mm
0,5 mm
0.6 mm
0,7 mm
0.8 mm
0,9 mm
0.9 mm
1,1 mm
1,25 mm
1.25 mm
1.6 mm
Couleur:
Beige
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rose
Vert
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10201211
Marque: BD 301300
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Code couleur permettant une reconnaissance facile du calibre de l’aiguille. Les aiguilles en acier inox BD™ Microlance™ sont dotées de parois fines pour un flux optimal et sont compatibles avec les seringues Luer-Slip. Ces aiguilles stériles emballées individuellement assurent une insertion plus confortable et un risque de perforation moindre.
L’angle de glissement et la méthode de polissage uniques réduisent l’inconfort du patient au site d’injection et le risque de perforation.
  • Aiguilles hypodermiques avec parois fines pour un débit optimal
  • Conviennent aux seringues reliées à un adaptateur Luer ou un raccord Luer-Lock
  • Code couleur permettant une reconnaissance rapide du calibre et une sélection facile du débit approprié
  • Stériles et conditionnées individuellement pour une application hygiénique à usage unique
  • Aiguilles en acier inox avec adhésifs en résine époxy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives
Couleur Jaune
Description 5 000 aiguilles emballées individuellement, canule à paroi fine
Calibre d’aiguille 20 G
Diamètre (métrique) externe 0.9 mm
À utiliser avec (application) Exclusivement destiné à un usage unique
Sans latex Oui
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,5 in
Type de produit Aiguille
Longueur (métrique) de l’aiguille 40 mm
Type de pointe d’aiguille Biseau
À utiliser avec (équipement) Reliée à un adaptateur Luer ou un raccord Luer Lock