Learn More
BINDER™ Rack d’expansion en acier inox avec étalonnage
Code produit. 16616483 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Chambres BINDER VD 115, VDL 115
Chambres BINDER VD 23, VDL 23
Chambres BINDER VD 56, VDL 56
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16616483
Marque: BINDER™ 86120011
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rack d’expansion en acier inox avec étalonnage
  • Acier inox
  • Accessoire de rack
Spécification
Description Portoir d’extension - portoir d’extension en acier inoxydable au lieu d’un portoir d’extension en aluminium standard, étalonnage compris
À utiliser avec (équipement) Chambres BINDER VD 23, VDL 23
Type Accessoire, rack
Comprend Étalonnage
Matériau Acier inoxydable