Learn More
Grant Instruments™ Pince à flacon en acier inoxydable
Code produit. 17220057
Change view
Click to view available options
Capacité:
Flacon de 100 ml
Flacon de 1 000 ml
Flacon de 250 ml
Flacon de 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité unitSize
17220057 Flacon de 100 ml 1 pièce
17240057 Flacon de 250 ml 1 pièce
17250057 Flacon de 500 ml 1 pièce
17230057 Flacon de 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 17220057 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur FC100
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pince pour flacon en acier inoxydable à utiliser avec la plateforme USP-168, sur PSU-20i, ES-20/60 et ES-20/80
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Flacon de 100 ml
Type de produit Pince à flacons
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Plateforme USP-168