Learn More
OHAUS™ Pince à flacon en acier inoxydable
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 10 ml
Flacon de 125 ml
Flacon de 250 ml
Flacon de 25 ml
Flacon de 500 ml
Flacon de 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriquée en acier inoxydable
- À utiliser avec flacon
- Conçue pour maintenir le flacon en place en toute sécurité
Spécification
Spécification
| Type | Pince à flacons |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon de 10 ml |
| Description | Pince pour flacon, 10 ml |
| Couleur | Silver |
| Jaw Type | Four Interlocking |