Learn More
Grant Instruments™ Pince à flacon en acier inoxydable
Code produit. 15325862
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 100 ml
Flacon de 1 000 ml
Flacon de 250 ml
Flacon de 25 ml
Flacon de 500 ml
Flacon de 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15325862
Marque: Grant Instruments™ SC1000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Maintient les flacons en place lorsqu’ils sont utilisés avec les bains à agitation Grant Aqua Pro
  • La pince à ressort assure la sécurité tout en facilitant l’insertion / le retrait des flacons
  • Pour une utilisation avec les bains-marie à agitation OLS et LSB modèle Aqua Pro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Flacon de 1 000 ml
Type Pince à flacons
Matériau Acier inoxydable