Learn More
Fisherbrand™ Spatules à lame conique plate en nickel
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
180 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
- Lame plate en acier inox flexible avec finition brillante
- Idéale pour le lissage, le mélange ou le nettoyage après les expériences
- Spécifications de nickel 200 (teneur minimale en nickel de 99,6 %)
- Outil polyvalent parfait pour le mélange, le lissage, le marquage, etc.
- Lame de laboratoire conique plate
- Longueur = 120 mm
- Largeur d’extrémité étroite = 15 mm
- Largeur d’extrémité opposée = 25 mm
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 Paquets |
| Type de produit | Spatule à lame plate |
| Largeur (métrique) | 25 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 3,6 mm |
| Dimensions (L x l) | 120 x 25 mm |
| Matériau | Nickel |
| Longueur (métrique) | 120 mm |