Learn More
Fisherbrand™ Spatules à lame conique plate en nickel
Code produit. p-8012497 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
180 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
5 pièces
Product Code. 11573492
Only null left
Add to basket
Add to basket
Obtenez des résultats constants à grâce à ces spatules à lame conique plate. Dotées d’une lame en acier inox plate et flexible, les spatules à lame conique plate en nickel Fisherbrand™ sont idéales pour le lissage, le mélange ou le nettoyage après les expériences.
  • Lame plate en acier inox flexible avec finition brillante
  • Idéale pour le lissage, le mélange ou le nettoyage après les expériences
  • Spécifications de nickel 200 (teneur minimale en nickel de 99,6 %)
  • Outil polyvalent parfait pour le mélange, le lissage, le marquage, etc.
  • Lame de laboratoire conique plate
  • Longueur = 120 mm
  • Largeur d’extrémité étroite = 15 mm
  • Largeur d’extrémité opposée = 25 mm
Specifications
Quantité 5 Paquets
Type de produit Spatule à lame plate
Largeur (métrique) 25 mm
Diamètre (métrique) externe 3,6 mm
Dimensions (L x l) 120 x 25 mm
Matériau Nickel
Longueur (métrique) 120 mm