Learn More
Buerkle™ Pelles pour denrées alimentaires en acier inoxydable
Code produit. 11901581 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
200 ml
250 ml
350 ml
500 ml
Dimensions (L x l):
120 x 60 mm
140 x 75 mm
155 x 85 mm
180 x 100 mm
220 x 130 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11901581
Marque: Buerkle™ 53710350
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une pelle à main très stable pour diverses applications, particulièrement adaptée à l’industrie alimentaire.
  • Modèle particulièrement robuste
  • Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
  • Avec prise de suspension pratique
  • Connexion transparente de la pelle et du manche creux, donc sans fissures ni bords
  • Surface particulièrement lisse et très polie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 350 ml
Type de produit Pelle alimentaire
À utiliser avec (application) Apte au contact alimentaire
Largeur (métrique) 100 mm
Dimensions (L x l) 180 x 100 mm
Matériau Acier inox (AISI 304 (1.4301))
Longueur (métrique) 180 mm