Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinces en acier inoxydable
Code produit. p-8006520
Click to view available options
Longueur (métrique):
105 mm
115 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
Conception:
Courbe
Structuré
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10543952
Marque: Usbeck Laborgeraete™ 3030
Il en reste null
Spécification
Type de pointe Fine
Nb par paquet 1/boîte
Conception Structuré
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 105 mm
Dimensions (L x l) 105 L mm
Type Forceps