Learn More
Bochem™ Pinces en acier inoxydable
Code produit. 10224131
Click to view available options
Longueur (métrique):
125 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10224131
Marque: Bochem™ 1645
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À utiliser avec du papier filtre. Les forceps en acier inox BOCHEM™ ont des pointes larges de 12 mm.
  • À utiliser avec du papier filtre 
Spécification
Nb par paquet 1/boîte
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 125 mm
Type de produit Forceps
À utiliser avec (application) Pour le papier filtre
Largeur (métrique) de la pointe 12 mm
Largeur (métrique) 12 mm
Type Forceps