Learn More
Fisherbrand™ Rack de congélateur en acier inoxydable
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8009467 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Étagères:
4 tiroirs amovibles pivotants
4, avec tiges de verrouillage verticales
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11786013
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez plaques d’analyse et racks de tubes PCR en toute sécurité dans des racks pour congélateurs en acier. Deux modèles de racks pour congélateurs en acier inoxydable Fisherbrand™ sont disponibles : les racks à tige de verrouillage permettant d’empiler les plaques d’analyse ou les racks horizontaux à tiroirs facilitant l’accès aux boîtes. Ces deux modèles de racks comptent 16 compartiments de stockage sécurisé à ultra-basse température.
Pour le stockage cryogénique dans des congélateurs verticaux
  • Construit en acier inox résistant à la corrosion
  • Pour le stockage des plaques d’analyse, des racks pour tubes PCR et des boîtes de tubes cryogéniques
  • Conçu pour rentrer dans la plupart des congélateurs verticaux standard
  • Récipients robustes avec 4 niveaux de stockage, fournissant 16 compartiments de stockage au total
  • Poignées à fil sur la face avant qui permettent de retirer facilement le rack du congélateur
Rack de congélateur à tige de verrouillage
  • Le rack comprend quatre tiges de verrouillage au-dessus de l’ouverture latérale pour maintenir le contenu en place
  • Permet d’empiler des plaques d’analyse courtes dans chaque emplacement (non inclus) :
    • Plaques d’analyse à 96 puits (en accueille 3 par compartiment, 48 au total)
    • Plaques d’analyse à 24 puits (en accueille 2 par compartiment, 32 au total)
    • Plaques d’analyse à 96 puits profonds (en accueille 1 par compartiment, 16 au total)
    • Racks pour tube PCR à 96 puits (en accueille 1 par compartiment, 16 au total)
Rack pour congélateur à tiroirs horizontal
  • Système à tiroirs horizontal qui permet un accès facile à la boîte
  • Les tiroirs sont dotés d’une butée qui pivote lorsqu’ils sont entièrement déployés
  • Les poignées en PC offrent une prise en main agréable
  • Comprend une fente et une étiquette pour l’identification des échantillons / tiroirs
  • Idéal pour les boîtes standard jusqu’à 133 x 133 x 53 mm
Spécification
Type de produit Rack de congélateur
Array 4 x 4
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Silver
Capacité 16 cryoboîtes
Matériau Acier inox
Positions 16
Forme Rectangular
Étagères 4 tiroirs amovibles pivotants
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour le stockage des racks pour tubes PCR et des racks cryogéniques standard (jusqu’à 133 × 133 × 53 mm) dans des congélateurs verticaux
Nbre de racks 4
Nb par paquet 1 unité
Quantité 1 unité
Dimensions (L x l x H) 571 x 139 x 238 mm
Longueur (métrique) 571 mm
Longueur (impériale) 22.5 in.
Largeur (métrique) 139 mm
Largeur (impériale) 5,5 in
Hauteur (métrique) 238 mm
Hauteur (impériale) 9,4 in