Learn More
Bochem™ Entonnoir en acier inoxydable
Code produit. 10231641
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
100 mm
150mm
150 mm
200 mm
250 mm
Hauteur (métrique):
125 mm
155 mm
180 mm
190 mm
220 mm
260 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10231641
Marque: Bochem™ 8721
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé pour une large gamme d’applications
  • Poignée
  • Avec canal d’air
  • Tube de forme conique
  • Acier inox 18/10
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 150mm
Diamètre (métrique) de la tige 30mm
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 155 mm