Learn More
Memmert™ Couvercle à pignon en acier inoxydable, pour Wnb10
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En acier inox
- Durable
- Résistant à la corrosion
- Faciles à nettoyer
- Parfaitement adapté
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Dispositifs d’agitation 14/22 et 29/45, unité de refroidissement Peltier CDP 115, modèle 10 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Garantie | 3 ans |